Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1331909-07-9 |
| Molekylær formel | C13H14D3NO3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylphenyl)-L-cysteine-d3, 2,5-DPMA-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-9(2)12(6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i3D3 |
| SMIL | CC1=CC=C(C)C=C1SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2R)-3-(2,5-dimethylphenyl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.36 |