Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2,4-dimethylbenzene)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2,4-dimethylbenzene)-L-cysteine |
| CAS | 581076-69-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H17 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2,4-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,4-DPMA |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-12(9(2)6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(C)cc1C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.34 |
| Vis mere |