missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine |
| CAS | 126543-43-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H9 Cl2 N O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2,2-dichlorovinyl)-L-cysteine, 2,2-DCVMA, NA-2,2-DCVC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)2-14-3-6(8)9/h3,5H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CSC=C(Cl)Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(2,2-dichloroethenylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.12 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?