Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine-13C,d3 |
| CAS | 1795787-09-5 |
| Molekylær formel | C613CH6D3Cl2NO3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2,2-dichlorovinyl)-L-cysteine-13C,d3, 2,2-DCVMA-13C,d3, NA-2,2-DCVC-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)2-14-3-6(8)9/h3,5H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1/i1D3,4+1 |
| SMIL | O=[13C](C([2H])([2H])[2H])N[C@H](C(O)=O)CS/C=C(Cl)/Cl |
| IUPAC navn | (2R)-3-(2,2-dichloroethenylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.13 |