missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine-d3 Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine-d3 Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1356017-48-5 |
| Molekylær formel | C20H32D3N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(Acetyl-d3)-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)cysteine Dicyclohexylamine Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C8H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(12)10-7(8(13)14)4-15-6(2-9)3-11/h11-13H,1-10H2;6-7,11H,3-4H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)/t;6?,7-/m.0/s1/i;1D3 |
| SMIL | OCC(C#N)SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O.C1(CCCCC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | (2R)-3-(1-cyano-2-hydroxyethyl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.59 |
| Formel vægt | 416.2537 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?