Få mere at vide
N-Acetyl-S-(1,2-dichloroethenyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(1,2-dichloroethenyl)-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)3-14-6(9)2-8/h2,5H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/b6-2+/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 256.968 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |