missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl Phentermine, TRC

Artikelnummer. 30483251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483251 250 mg
30471543 100 mg
30472487 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332870250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5531-33-9
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Synonym N-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)acetamide, N-(alpha,alpha-Dimethylphenethyl)acetamide, NSC 103909, N-(2-Methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide
IUPAC navn N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide
SMIL CC(=O)NC(C)(C)Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Phentermine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-10(14)13-12(2,3)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
Formel vægt 191.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.