missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-O-methyl-D-serine, TRC

Artikelnummer. 30313228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313228 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA186360100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-O-methyl-D-serine
CAS 196601-67-9
Molekylær formel C6H11NO4
Mængde 100 mg
Synonym N-Acetyl-O-methyl-D-serine, (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxypropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1
SMIL COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-methoxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.