Få mere at vide
N-Acetyl-N'-phenylurea, TRC
Artikelnummer. 30325925
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30325925 1 g
1 options
Artikelnummer. 30325925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1923051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylureidoacetic Acid
CAS 102-03-4
Molekylær formel C9 H10 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym N-Acetyl-N'-phenylurea, Urea, 1-acetyl-3-phenyl- (7CI,8CI), N-[(Phenylamino)carbonyl]acetamide, 1-Acetyl-3-phenylurea, N-Acetyl-N'-phenylurea, NSC 60262, Phenylureidoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O2/c1-7(12)10-9(13)11-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMIL CC(=O)NC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn N-(phenylcarbamoyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 178.188
Formel vægt 178.074