Få mere at vide
N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline, Mikromol™
Beskrivelse
N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| CAS | 84803-53-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO/c1-10(18)17(11-6-3-2-4-7-11)14-12(15)8-5-9-13(14)16/h2-9H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| Vis mere |