missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl N-Descarboxyethyl Retigabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylretigabine |
| CAS | 229970-68-7 |
| Molekylær formel | C15 H16 F N3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl Retigabine, N-Acetylretigabine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16FN3O/c1-10(20)19-15-7-6-13(8-14(15)17)18-9-11-2-4-12(16)5-3-11/h2-8,18H,9,17H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)cc1N |
| IUPAC navn | N-[2-amino-4-[(4-fluorophenyl)methylamino]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.31 |
| Formel vægt | 273.1277 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?