missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Metoclopramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| CAS | 5608-13-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H24 Cl N3 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| IUPAC navn | 4-acetamido-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.83 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?