Få mere at vide
N-Acetyl Methionine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylmethionine Methyl Ester |
| CAS | 7451-74-3 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-6(10)9-7(4-5-13-3)8(11)12-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | COC(=O)C(CCSC)NC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.27 |
| Formel vægt | 205.0773 |