Få mere at vide
N-Acetyl Mesalazine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Mesalazine phenyl-d3 |
| CAS | 1309935-89-4 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H6 N O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic-d3 Acid, 3-Carboxyparacetamol-d3, 5-Acetamidosalicylic Acid-d3, CJ 46A-d3, N-Acetylmesalamine-d3, N-(Acetyl)-5-aminosalicylic Acid-d3, NSC 54183-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)/i2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c(C(=O)O)c1O |
| IUPAC navn | 3-acetamido-2,4,5-trideuterio-6-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.19 |
| Formel vægt | 198.072 |