Få mere at vide
N-Acetyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-tyrosine |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl-L-tyrosine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 223.0845 |