Få mere at vide
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate, 99%
Artikelnummer. 10785161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785161 10 g Glasflaske 10g
10336020 1 g Glasflaske 1g
10761355 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102750100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36546-50-6
Molekylær formel C13H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 269.30
MDL nummer MFCD00149093
InChI nøgle YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC navn ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrat
SMIL O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80°C to 81°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
Mængde 10 g
Specifik rotation + 23
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in ethanol
Formel vægt 269.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver