Få mere at vide
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11454643
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454643 5 g 5g
11464643 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11577.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36546-50-6
Molekylær formel C13H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 269.30
MDL nummer MFCD00149093
InChI nøgle YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC navn ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrat
SMIL O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Smeltepunkt 80°C to 81°C
Mængde 5 g
Formel vægt 269.30 (251.28 Anhydrous)
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%