missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-L-tyrosine Amide, TRC

Artikelnummer. 30315956
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315956 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1897401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tyrosine Amide
CAS 1948-71-6
Molekylær formel C11H14N2O3
Mængde 1 g
Synonym (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenepropanamide, L-alpha-Acetamido-p-hydroxyhydrocinnamamide, N-Acetyl-4-hydroxy-L-phenylalaninamide, N-Acetyl-L-tyrosinamide, NAYA, Ac-L-Tyr-NH2
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.1004
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.