Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-tyrosin, 99 %
Artikelnummer. p-7023592
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443547 10 g 10g
11453547 50 g 50g
11463547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443547 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17307.09
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-Acetyl-L-tyrosin er involveret i katekolaminproduktion. Det kan bruges som en cellekulturmediekomponent i den kommercielle biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Acetyl-L-tyrosin er involveret i katekolaminproduktion. Det kan bruges som en cellekulturmediekomponent i den kommercielle biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (25
mg/ml) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-55-3
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00037190
InChI nøgle CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
PubChem CID 68310
ChEBI CHEBI:21563
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tyrosine
Smeltepunkt 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Opløselighedsinformation Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Mængde 10 g
Formel vægt 223.23
Optisk rotation +58° (c=5 in Ethanol)
Procent renhed 99%