Få mere at vide
N-Acetyl-L-Tryptofan, TRC
Artikelnummer. 30324785
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30324785 10 g
1 options
Artikelnummer. 30324785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16873010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tryptophan
CAS 1218-34-4
Molekylær formel C13 H14 N2 O3
Mængde 10 g
Synonym L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Formel vægt 246.1004
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.