Få mere at vide
N-Acetyl-L-Tryptofan, TRC
Artikelnummer. 30311543
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30311543 5 g
1 options
Artikelnummer. 30311543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1687305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tryptophan
CAS 1218-34-4
Molekylær formel C13 H14 N2 O3
Mængde 5 g
Synonym L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Formel vægt 246.1004