Få mere at vide
N-Acetyl-L-tryptophan-methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482839
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482839 5 g 5g
15492839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2824-57-9 | C14H16N2O3 | 260.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2824-57-9
Molekylær formel C14H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 260.29
MDL nummer MFCD00022759
InChI nøgle XZECNVJPYDPBAM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methyl n-acetyl-l-tryptophanate, ac-trp-ome, methyl acetyltryptophanate, l-tryptophan, n-acetyl-, methyl ester, unii-mup4y18zq5, n-acetyltryptophan methyl ester, n-acetyl-l-tryptophan methyl ester, mup4y18zq5, methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, l-tryptophan,n-acetyl-, methyl ester
PubChem CID 102337
IUPAC navn methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoat
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 260.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver