Få mere at vide
N-acetyl-L-tryptofan, 97%
Artikelnummer. 15296018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15296018 5 g 5g
15206028 25 g 25g
15216028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15296018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1218-34-4
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00065976
InChI nøgle DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 700653
ChEBI CHEBI:74640
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tryptophan
Smeltepunkt 186.0°C to 192.0°C
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min
Mængde 5 g
Formel vægt 246.23
Procent renhed 97%