Få mere at vide
N-Acetyl-L-Thyroxin (N-Acetyllevothyroxin), Mikromol™
Artikelnummer. 30049994
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049994 25 mg
30051473 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049994 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0694.120025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Acetyl-L-Thyroxin (N-Acetyllevothyroxin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-Thyroxine
CAS 26041-51-0
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-Thyroxine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H13 I4 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Tyrosine, N-acetyl-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, N-acetyl- (6CI,7CI), Thyroxine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-thyroxine, N-Acetylthyroxine
InChI formel InChI=1S/C17H13I4NO5/c1-7(23)22-14(17(25)26)4-8-2-12(20)16(13(21)3-8)27-9-5-10(18)15(24)11(19)6-9/h2-3,5-6,14,24H,4H2,1H3,(H,22,23)(H,25,26)/t14-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] propansyre
Molekylvægt (g/mol) 818.91
Mængde 25 mg
Formel vægt 818.6972 g/mol