Få mere at vide
N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 2230887-17-7 |
| Molekylær formel | C5 D3 H6 N O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, N-Acetyl-L-serine-α,β,β-D3, N-Acetyl-L-serine-d3, (2 S)-2-Acetamido-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7 H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1/i2D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-acetamido-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.1478 |
| Formel vægt | 150.072 g/mol |
| Vis mere |