Få mere at vide
N-Acetyl-L-prolin, TRC
Artikelnummer. 30322324
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30322324 10 g
1 options
Artikelnummer. 30322324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18759010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-proline
CAS 68-95-1
Molekylær formel C7H11NO3
Mængde 10 g
Synonym 1-Acetyl-L-proline, (S)-(-)-N-Acetylproline, (S)-1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-Acetylproline, 1-Acetylproline, L-N-Acetylproline, N-Acetylproline, NSC 280718
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMIL CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-acetylpyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 157.17
Formel vægt 157.0739