Få mere at vide
N-acetyl-l-prolin, 99%
Artikelnummer. 10578093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578093 1 g Glasflaske 1g
10005582 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-95-1
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00020837
InChI nøgle GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC navn (2S)-1-acetylpyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-proline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115 °C til 117 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −86° (20 °C c=1 EtOH)
Specifik rotation -86
Formel vægt 157.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver