Få mere at vide
N-acetyl-l-proline, 99%
Artikelnummer. 10005582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10005582
Brand: Thermo Scientific Acros 376640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-95-1
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00020837
InChI nøgle GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC navn (2S)-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-proline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −86° (20°C c=1 EtOH)
Specifik rotation -86
Formel vægt 157.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder