Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-prolin, 99 %
Artikelnummer. 11393446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393446 1 g 1g
11303456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393446 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14300.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-95-1
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00020837
InChI nøgle GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC navn (2S)-1-acetylpyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-proline
Smeltepunkt 117 °C til 118 °C
Beilstein 83200
Mængde 1 g
Formel vægt 157.18
Optisk rotation −116° (c=1 i vand)
Procent renhed 99%