Få mere at vide
N-Acetyl-L-phenylalanyl-3,5-diiodo-L-tyrosine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
250mg; Glass bottle
Artikelnummer. 10701321
Brand: Thermo Scientific Acros 227652500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-phenylalanyl-3, 5-diiodo-L-tyrosine
CAS 3786-08-1
Farve White
Mængde 250 mg
Molekylvægt (g/mol) 622.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystals or Crystalline Powder