Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11440278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440278 25 g 25g
11420278 1 g 1g
11430278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440278 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23812.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Opløselighed
Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed). Opløselig i acetone og ethanol (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2018-61-3
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00063158
InChI nøgle CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-phenylpropansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-phenylalanine
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Mængde 25 g
Formel vægt 207.23
Optisk rotation +40° (c=1 in Methanol)
Procent renhed 99%