Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11430278
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11430278
Brand: Thermo Scientific Chemicals B23812.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Opløselighed
Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed). Opløselig i acetone og ethanol (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2018-61-3
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00063158
InChI nøgle CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-phenylpropansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-phenylalanine
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Mængde 5 g
Formel vægt 207.23
Optisk rotation +40° (c=1 in Methanol)
Procent renhed 99%