Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-phenylalanin, 99 %
Beskrivelse
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er en essentiel aminosyre, der produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam. Det anvendes som et antidepressivt middel.
Opløselighed
Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed). Opløselig i acetone og ethanol (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-phenylalanine |
| Smeltepunkt | 166°C to 170°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 207.23 |
| Optisk rotation | +40° (c=1 in Methanol) |
| Procent renhed | 99% |