Få mere at vide
N-Acetyl-L-methionin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-Methionine |
| CAS | 65-82-7 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.248 |
| Formel vægt | 191.0616 |