Få mere at vide
N-Acetyl-L-methionin, TRC
Artikelnummer. 30328635
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328635 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA186358500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Molekylær formel C7 H13 N O3 S
Mængde 500 mg
Synonym L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMIL CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 191.248
Formel vægt 191.0616