Få mere at vide
N-Acetyl-L-methionine, 99%
Product Code. 11445737
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11445737 5 g 5g
11455737 25 g 25g
11465737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11445737 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24312.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65-82-7 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-82-7
Molekylær formel C7H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 191.25
MDL nummer MFCD00064441
InChI nøgle XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Synonym n-acetyl-l-methionine, n-acetylmethionine, acetyl-l-methionine, ac-met-oh, l-n-acetyl methionine, acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl-, l, thiomedon, l-methionine, n-acetyl
PubChem CID 448580
ChEBI CHEBI:21557
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansyre
SMIL CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-methionine
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Beilstein 1725552
Merck Index 14,96
Mængde 5 g
Formel vægt 191.25
Optisk rotation −21° (c=1.3 in Water)
Procent renhed 99%