Få mere at vide
N-Acetyl-L-Lysine Amide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-Lysine Amide Hydrochloride |
| CAS | 104584-11-4 |
| Molekylær formel | C8H18ClN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Acetylamino)-6-aminohexanamide Hydrochloride, (S)-2-(Acetylamino)-6-aminohexanamide Monohydrochloride, N-Acetyllysine Amide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N3O2.ClH/c1-6(12)11-7(8(10)13)4-2-3-5-9;/h7H,2-5,9H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-6-aminohexanamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.7 |
| Formel vægt | 223.1088 |