Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nα -Acetyl-L-lysin, 99+%
Artikelnummer. 10348080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348080 250 mg Glasflaske 250mg
10165000 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348080 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227632500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1946-82-3
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00008233
InChI nøgle VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-6-aminohexansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nα-Acetyl-L-lysine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 256°C to 258°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Mængde 250 mg
Specifik rotation + 5.6
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
Formel vægt 188.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver