Få mere at vide
N-Acetyl-L-(-)-leucin, TRC
Artikelnummer. 30316329
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30316329 5 g
1 options
Artikelnummer. 30316329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1850355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-Leucine
CAS 1188-21-2
Molekylær formel C8 H15 N O3
Mængde 5 g
Synonym L-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-leucine, (S)-2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-L-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-L-(-)-leucine, N-Acetylleucine, NSC 206316
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Formel vægt 173.1052