Få mere at vide
N-Acetyl-L-leucine-N-methylamide-d16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-leucine Methylamide D16 |
| CAS | 1276197-56-8 |
| Molekylær formel | C9 D16 H2 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-d3-L-leucine-d10-N-methyl-d3-amide, N-Acetyl-d3-L-leucine-d10 N-Methyl-d3-amide, (2S)-2-(Acetyl-d3-amino)-N,4-di(methyl-d3)pentanamide-2,3,3,4,5,5,5-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-6(2)5-8(9(13)10-4)11-7(3)12/h6,8H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D,8D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)[C@@]([2H])(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]-N,4-bis(trideuteriomethyl)pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.35 |
| Formel vægt | 202.2373 |