Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-leucin, 99 %
Artikelnummer. 11388825
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388825 25 g 25g
11378825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388825 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L13926.14
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-21-2
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00065131
InChI nøgle WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-leucine
Smeltepunkt 177 °C til 179 °C
Beilstein 1724849
Mængde 25 g
Formel vægt 173.21
Optisk rotation −23° (c=5 i ethanol)
Procent renhed 99%