Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-leucin, 99 %
Artikelnummer. 10235961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235961 5 g Glasflaske 5g
10377181 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235961 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 347010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1188-21-2 | C8H15NO3 | 173,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-21-2
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00065131
InChI nøgle WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-leucine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Mængde 5 g
Specifik rotation − 24.50
Opløselighedsinformation (5% in ethanol) Clear colorless
Formel vægt 173.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver