Få mere at vide
N-acetyl-L-isoleucin, 98%
Artikelnummer. 15482819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482819 25 g 25g
15472819 5 g 5g
15492819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66771.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3077-46-1
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00066072
InChI nøgle JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Synonym n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
PubChem CID 7036275
ChEBI CHEBI:21555
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-isoleucine
Farve Hvid
IUPAC navn 2-acetamido-3-methylpentansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk