Få mere at vide
N-acetyl-L-histidin, TRC
Artikelnummer. 30464357
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30464357 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30464357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1782855MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-histidine
CAS 2497-02-1
Molekylær formel C8 H11 N3 O3
Mængde 5 mg
Synonym N-Acetylhistidine, N-α-Acetyl-L-histidine, N2-Acetylhistidine, Nα-Acetylhistidine, WR 177589A, α-N-Acetyl-L-histidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 197.191
Formel vægt 197.08