Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-histidinmonohydrat
Artikelnummer. 15457019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457019 1 g 1g
15467019 5 g 5g
15477019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457019 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65657.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidin, en ny osmolyt i linsen af atlantisk laks. En ektoterm homolog af humant forudsagt gen NAT16 koder for histidin-N-acetyltransferase, der er ansvarlig for syntesen af ±NŽ-acetylhistidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-acetylhistidin, en ny osmolyt i linsen af atlantisk laks. En ektoterm homolog af humant forudsagt gen NAT16 koder for histidin N-acetyltransferase, der er ±ansvarlig for NÎ-acetylhistidinsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39145-52-3
Molekylær formel C8H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 215.209
MDL nummer MFCD00149320
InChI nøgle PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Synonym ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
PubChem CID 2724380
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-5-yl)propansyre;hydrat
SMIL CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Smeltepunkt 163°C
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 215.21 (197.09 Anhydrous)
Optisk rotation +47° (c=1 in Water)
Fysisk form Pulver