Få mere at vide
N-Acetyl-L-histidine Methylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-histidine Methylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O2/c1-6(14)13-8(9(15)10-2)3-7-4-11-5-12-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 210.1117 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |