Få mere at vide
N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O3/c1-6(13)12-8(9(14)15-2)3-7-4-10-5-11-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 211.0957 |