Få mere at vide
N-Acetyl-L-histidin Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30136407
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136407 100 mg
30133456 50 mg
30010815 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA178293100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39145-52-3
Molekylær formel C8H11N3O3 . H 2O
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Synonym N-Acetyl-L-histidine Hydrate, N-Acetyl-L-histidine Hydrate;
IUPAC navn 2S)-2-(acetylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat
SMIL OC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CNC=N1)=O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-histidine Hydrate
InChI formel InChi=1S/C8H11N3O3.H2O/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6;/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 215.09