Få mere at vide
N-Acetyl-L-glutamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15234884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15234884 5 g Glasflaske 5g
15244884 25 g Glass bottle 25g
15264884 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15234884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451640050
Kemiske identifikatorer
CAS 35305-74-9
Molekylær formel C7H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD00038159
InChI nøgle KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
SMIL CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-glutamine
Smeltepunkt 206°C
Antændelsesrest 0.2% max
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn (2S)-4-carbamoyl-2-acetamidosmørsyre
Formel vægt 188.18
Procent renhed 97%