Få mere at vide
N-acetyl-L-glutaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30316785
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30316785 10 g
1 options
Artikelnummer. 30316785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17825510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-glutamic Acid
CAS 1188-37-0
Molekylær formel C7H11NO5
Mængde 10 g
Synonym Acetylglutamic Acid, L-N-Acetylglutamic Acid, N-Acetyl-L-glutaminic Acid, N-Acetyl-S-glutamic Acid, N-Acetylglutamic Acid, alpha-(N-Acetyl)-L-glutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamidopentanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Formel vægt 189.0637